Få mere at vide
Felbinac, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482249
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16482249 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 16482249 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0641
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
MedChemExpress Felbinac is a potent non-steroidal anti-inflammatory agent, used to treat muscle inflammation and arthritis.
Felbinac is a potent non-steroidal anti-inflammatory agent, used to treat muscle inflammation and arthritis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Felbinac
CAS 5728-52-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C14H12O2
Mængde 1 g
Synonym 4-Biphenylacetic acid
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (471.16 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(O)CC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 212.24
Formel vægt 212.24
Procent renhed 98.07%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation