Få mere at vide
FDI-6, MedChemExpress
Beskrivelse
FDI-6 is an inhibitor of FOXM1. FDI-6 binds directly to FOXM1 protein, to displace FOXM1 from genomic targets in MCF-7 breast cancer cells, and induce concomitant transcriptional down-regulation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FDI-6 |
| CAS | 313380-27-7 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H11F4N3OS2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 41.67 mg/mL (95.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=C(N)C2=C(C(F)(F)F)C=C(C3=CC=CS3)N=C2S1)NC4=CC=C(F)C=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 437.43 |
| Formel vægt | 437.43 |
| Vis mere |