missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

FCCP, MedChemExpress

Artikelnummer. 16484306
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16484306 100 mg
16482998 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16484306 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100410

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress FCCP is an uncoupler of oxidative phosphorylation (OXPHOS) in mitochondria. FCCP induces activation of PINK1 leading to Parkin Ser65 phosphorylation.

FCCP is an uncoupler of oxidative phosphorylation (OXPHOS) in mitochondria. FCCP induces activation of PINK1 leading to Parkin Ser65 phosphorylation.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale FCCP
CAS 370-86-5
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H5F3N4O
Mængde 100 mg
Synonym Carbonyl cyanide 4-(trifluoromethoxy)phenylhydrazone
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (393.44 mM) ∣Ethanol : ≥ 33.3 mg/mL (131.01 mM)
SMIL N#C/C(C#N)=N/NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 254.17
Formel vægt 254.17
Procent renhed 99.46%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.