Få mere at vide
FCCP, MedChemExpress
Beskrivelse
FCCP is an uncoupler of oxidative phosphorylation (OXPHOS) in mitochondria. FCCP induces activation of PINK1 leading to Parkin Ser65 phosphorylation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FCCP |
| CAS | 370-86-5 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H5F3N4O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Carbonyl cyanide 4-(trifluoromethoxy)phenylhydrazone |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (393.44 mM) ∣Ethanol : ≥ 33.3 mg/mL (131.01 mM) |
| SMIL | N#C/C(C#N)=N/NC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.17 |
| Vis mere |