missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Fatostatin A

Artikelnummer. 18015332
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18015332 10 mg
18054542 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18015332 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4444/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Cell permeable inhibitor of SREBP activation

Inhibitor of sterol regulatory element binding protein (SREBP); impairs the activation of SREBP-1 and SREBP-2. Exhibits antiproliferative effects in DU 145 cells independently of IGF-1 signaling (IC50 = 0.1 μM); reverses hyperglycemia in diabetic (ob/ob) mice. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 298197-04-3
Molekylær formel C18H19BrN2S

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Fatostatin A
Mængde 10 mg
Formel vægt 375.33
Renhed >97%
Molekylvægt (g/mol) 375.328
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.