CAS RN 298197-04-3
IUPAC Navn:
4-[4-(4-methylphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-propylpyridine hydrobromide
Synonymer:
4-[4-(4-methylphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-2-propylpyridine hydrobromide
Molekylvægt (g/mol):
375.33
Molekylformel:
C18H19BrN2S
InChi Key:
RJCFNQZVFUMORB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
Br.CCCC1=NC=CC(=C1)C1=NC(=CS1)C1=CC=C(C)C=C1
1
–
1
af
1
Resultater
1
Tocris Bioscience™ Fatostatin A
CAS: 298197-04-3 Molekylær formel: C18H19BrN2S