Få mere at vide
Fast Green FCF (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fast Green FCF |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C37H36N2O10S3.2Na/c1-3-38(24-26-7-5-9-33(21-26)50(41,42)43)30-15-11-28(12-16-30)37(35-20-19-32(40)23-36(35)52(47,48)49)29-13-17-31(18-14-29)39(4-2)25-27-8-6-10-34(22-27)51(44,45)46;;/h5-23H,3-4,24-25H2,1-2H3,(H3,41,42,43,44,45,46,47,48,49);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vægt | 808.1171 |