Få mere at vide
Fast Blue B Salt, TRC
Artikelnummer. 30004647
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004647 25 g
30007331 5 g
30003339 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30004647 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF15000325G
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14263-94-6
Molekylær formel C14 H12 N4 O2 . Cl4 Zn
Molekylvægt (g/mol) 475.49
Synonym [1,1'-Biphenyl]-4,4'-bis(diazonium), 3,3'-dimethoxy-, (T-4)-tetrachlorozincate(2-) (1:1), 4,4'-Bi[2-methoxybenzenediazonium] tetrachlorozincate (7CI), Benzenediazonium, 4,4'-bis[o-methoxy-, tetrachlorozincate(2-) (2:1) (8CI), Zincate(2-), tetrachloro-, (T-4)-, 3,3'-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-bis(diazonium) (1:1) (9CI), 2-Methoxy-4-(3-methoxy-4-diazobenzene)benzenediazonium tetrachlorozincate
SMIL [Cl-][Zn+2]([Cl-])([Cl-])[Cl-].COc1cc(ccc1[N+]#N)c2ccc([N+]#N)c(OC)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fast Blue B Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C14H12N4O2.4ClH.Zn/c1-19-13-7-9(3-5-11(13)17-15)10-4-6-12(18-16)14(8-10)20-2;;;;;/h3-8H,1-2H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
Formel vægt 471.9006
Procent renhed >95%