Få mere at vide
FASN-IN-4, MedChemExpress
Artikelnummer. 16400176
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
16400176 2 mg
1 options
Artikelnummer. 16400176 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12648
MedChemExpress FASN-IN-4 is a potent inhibitor of fatty acid synthase (FASN) with an IC50 of 10 nM (WO2012064642A1, compound 29). FASN-IN-4 also inhibits SARS-CoV-2 with an EC50 of 18.6 nM.
FASN-IN-4 is a potent inhibitor of fatty acid synthase (FASN) with an IC50 of 10 nM (WO2012064642A1, compound 29). FASN-IN-4 also inhibits SARS-CoV-2 with an EC50 of 18.6 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale FASN-IN-4
CAS 1375105-96-6
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H27N3O4S
Mængde 2 mg
SMIL O=C1COC2(CCN(S(=O)(C3=CC=C(C4=CC=C5C=CC=NC5=C4)C=C3)=O)CC2)CN1C6CC6
Molekylvægt (g/mol) 477.58
Formel vægt 477.58
Procent renhed 99.21%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation