missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
FASN-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
FASN-IN-1 is a fatty acid synthase (FASN) inhibitor extracted from patent WO2015134790A1, compound 56.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | FASN-IN-1 |
| CAS | 1808260-84-5 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H25N3O3S2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (252.82 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | CC[C@H](C)C(NC1=NC(C2=CC=C(S(=O)(N(CC)CC)=O)C=C2)=CS1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 395.54 |
| Formel vægt | 395.54 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?