Få mere at vide
Fasiglifam, MedChemExpress
Artikelnummer. 16484996
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
200mg
50mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16484996 100 mg -
16443998 10 mg -
16466707 5 mg -
16420116 2 mg -
16480986 200 mg 200mg
16490347 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16484996 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10480
MedChemExpress Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.
Fasiglifam (TAK-875) is a potent, selective and orally bioavailable GPR40 agonist with EC50 of 72 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fasiglifam
CAS 1000413-72-8
Farve Red
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H32O7S
Mængde 100 mg
Synonym TAK-875
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 128 mg/mL (243.98 mM)
SMIL CC1=C(C(C)=CC(OCCCS(C)(=O)=O)=C1)C2=CC(COC3=CC=C4[C@@H](COC4=C3)CC(O)=O)=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 524.63
Formel vægt 524.63
Procent renhed 95.05%
Grad Research
Fysisk form Liquid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism