missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Fasentin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fasentin |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9ClF3NO2/c1-6(17)4-10(18)16-7-2-3-9(12)8(5-7)11(13,14)15/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,16,18) |
| Formel vægt | 279.0274 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?