Få mere at vide
Fasentin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fasentin |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9ClF3NO2/c1-6(17)4-10(18)16-7-2-3-9(12)8(5-7)11(13,14)15/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,16,18) |
| Formel vægt | 279.0274 |