Få mere at vide
Fantofarone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495006
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16495006 100 mg
16490367 50 mg
16476727 5 mg
16444018 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16495006 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY105117
MedChemExpress Fantofarone is a highly potent Calcium Channel antagonist.
Fantofarone is a highly potent Calcium Channel antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Fantofarone
CAS 114432-13-2
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H38N2O5S
Mængde 100 mg
Synonym SR 33557
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (181.58 mM)
SMIL O=S(C1=C2N(C=CC=C2)C=C1C(C)C)(C3=CC=C(OCCCN(C)CCC4=CC(OC)=C(OC)C=C4)C=C3)=O
Molekylvægt (g/mol) 550.71
Formel vægt 550.71
Procent renhed 99.91%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation