Få mere at vide
Famoxadone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Famoxadone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18N2O4/c1-22(16-12-14-19(15-13-16)27-18-10-6-3-7-11-18)20(25)24(21(26)28-22)23-17-8-4-2-5-9-17/h2-15,23H,1H3 |
| Formel vægt | 374.1267 |
| Procent renhed | >95% |