Få mere at vide
Famotidine, 98+%, Thermo Scientific™
A competitive histamine H2 receptor antagonist
331.65 DKK - 1574.65 DKK
Kemiske identifikatorer
CAS 76824-35-6
Molekylær formel C8H15N7O2S3
Molekylvægt (g/mol) 337.435
MDL nummer MFCD00079297
InChI nøgle XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym famotidine, pepcid ac, apogastine, amfamox, antodine, bestidine, digervin, dispromil, famodil, gastridin
PubChem CID 5702160
ChEBI CHEBI:4975
IUPAC navn 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]-N'-sulfamoylpropanimidamide
SMIL C1=C(N=C(S1)N=C(N)N)CSCCC(=NS(=O)(=O)N)N
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15415429
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63165.03
1g
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
367.92 DKK
331.65 DKK / 1g
Spare 36.27 DKK
9% Slukket
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
15425429
Dokumentvisning
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63165.06
5g
1574.65 DKK
5g
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in water and methanol
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents.
Tekniske data
Kemiske identifikatorer
76824-35-6
337.435
XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N
5702160
3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]-N'-sulfamoylpropanimidamide
C8H15N7O2S3
MFCD00079297
famotidine, pepcid ac, apogastine, amfamox, antodine, bestidine, digervin, dispromil, famodil, gastridin
CHEBI:4975
C1=C(N=C(S1)N=C(N)N)CSCCC(=NS(=O)(=O)N)N
Tekniske data
Famotidine
C8H15N7O2S3
14,3930
Soluble in water and methanol
C1=C(N=C(S1)N=C(N)N)CSCCC(=NS(=O)(=O)N)N
337.435
CHEBI:4975
≥98%
76824-35-6
MFCD00079297
famotidine, pepcid ac, apogastine, amfamox, antodine, bestidine, digervin, dispromil, famodil, gastridin
XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N
3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]-N'-sulfamoylpropanimidamide
5702160
337.45
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Sikkerhed og håndtering
missing translation for 'rtecsNumber' : UA2300000
missing translation for 'tsca' : No
Anbefalet opbevaring : Ambient temperatures
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater