Få mere at vide
Famotidin, 98+%
Artikelnummer. 15425429
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15425429 5 g 5g
15415429 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63165.06
 Begrænset vare
På lager
En konkurrerende histamin-H2-receptorantagonist | CAS: 76824-35-6 | C8H15N7O2S3 | 337,435 g/mol
Famotidin bruges ofte til behandling af mavesårsygdom og gastroøsofageal reflukssygdom.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Opløselighed
Opløseligt i vand og methanol
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Hold dig væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76824-35-6
Molekylær formel C8H15N7O2S3
Molekylvægt (g/mol) 337.435
MDL nummer MFCD00079297
InChI nøgle XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym famotidine, pepcid ac, apogastine, amfamox, antodine, bestidine, digervin, dispromil, famodil, gastridin
PubChem CID 5702160
ChEBI CHEBI:4975
IUPAC navn 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]-N'-sulfamoylpropanimidamide
SMIL C1=C(N=C(S1)N=C(N)N)CSCCC(=NS(=O)(=O)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Famotidine
Smeltepunkt 166 °C til 168 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Merck Index 14,3930
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand og methanol
Formel vægt 337.45
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver