Få mere at vide
Falecalcitriol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16471919
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16471919 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16471919 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY32342
MedChemExpress Falecalcitriol(Fulstan; Hornel) is an analog of calcitriol; has a higher potency both in vivo and in vitro systems, and longer duration of action in vivo.
Falecalcitriol(Fulstan
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Falecalcitriol
CAS 83805-11-2
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C27H38F6O3
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (190.63 mM; Need ultrasonic)
SMIL C[C@]([C@]/12[H])([C@H](CC2)[C@@H](CCCC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O)C)CCCC1=C/C=C(C[C@@H](O)C[C@@H]3O)\C3=C
Molekylvægt (g/mol) 524.58
Formel vægt 524.58
Procent renhed 95.09%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism