Få mere at vide
Corning™ Transwell™ Plade med flere brønde med permeable polyestermembranindsatser
Shop alle Corning produkter
Porestørrelse:
0,4μ m
3 μm
8μ m
Oversigt:
12 indsatser i en 12-brønds plade
12 indsatser i en 24-brønds plade
6 indsatser i en 6-brønds plade
Kulturområde:
0,33 cm 2
1,12 cm 2
4,67 cm 2
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,5 mm
12 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Pakke med 48
Beskrivelse
- Ideel til transportundersøgelser, kemotakse, co-kultur og mikrobiel patogeneseundersøgelser
- Tynd membran og lige porestruktur giver ensartet transport og cellemigration
- Selvcentrerende indsats forhindrer medier i at suge mellem indsatsen og den ydre brønd
- Tallerken: Virgin Polystyren
- Membran: PET
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 6 indsatser i en 6-brønds plade |
| Kulturområde | 4,67 cm 2 |
| Materiale | PET |
| Volumen (metrisk) Nå | 2.6 mL |
| Poretæthed | 2 x 10 6 porer/cm 2 |
| Porestørrelse | 3 μm |
| Type | Brøndplade |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 24 mm |
| Mængde | Pakket 6 indsatser i en 6-brønds plade, 4 plader pr |
| nr. pr. sag | 24 indsatser, 4 plader/kasse |
| Vis mere |