Få mere at vide
F-15599, MedChemExpress
Beskrivelse
F-15599 is a highly selective G-protein biased 5-HT1A receptor agonist, with Ki of 3.4 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | F-15599 |
| CAS | 635323-95-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H21ClF2N4O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | NLX-101 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 250 mg/mL (633.15 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=CC=C(F)C(Cl)=C1)N2CCC(CNCC3=NC=C(C)C=N3)(F)CC2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.85 |
| Vis mere |