Få mere at vide
Ezetimibe, MedChemExpress
Artikelnummer. 16463327
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16463327 50 mg -
16451246 200 mg -
16447266 100 mg -
16427318 10 mg -
16461836 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16463327 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17376
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Ezetimibe (SCH 58235) is a potent cholesterol absorption inhibitor. Ezetimibe is a Niemann-Pick C1-like1 (NPC1L1) inhibitor, and is a potent Nrf2 activator.
Ezetimibe (SCH 58235) is a potent cholesterol absorption inhibitor. Ezetimibe is a Niemann-Pick C1-like1 (NPC1L1) inhibitor, and is a potent Nrf2 activator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ezetimibe
CAS 163222-33-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H21F2NO3
Mængde 50 mg
Synonym SCH 58235
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (244.24 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMIL O=C1N(C2=CC=C(F)C=C2)[C@H](C3=CC=C(O)C=C3)[C@H]1CC[C@@H](C4=CC=C(F)C=C4)O
Molekylvægt (g/mol) 409.43
Formel vægt 409.43
Procent renhed 99.83%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation