Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Ekstraktorer til specifikke lette opløsningsmidler
Artikelnummer. 10684582
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10684582 1 l
10644091 250 ml
10674582 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10684582 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05432058
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5660.00 DKK
    4970.52 DKK / Pakke med 1
    Spare 689.48 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Udsugningshoved med indsatsfilter (fritte, porøsitet: 0)
  • Med PTFE ventilstophane
  • Lavet af DURAN™ rør
  • Dimroth kondensator
  • Med gevind GL 14
  • Rundbundet kolbe
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 l
Porøsitet 0
Standard konusled side NS 60/46