Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Ekstraktorer til specifikke lette opløsningsmidler
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
1 l
Description
- Udsugningshoved med indsatsfilter (fritte, porøsitet: 0)
- Med PTFE ventilstophane
- Lavet af DURAN™ rør
- Dimroth kondensator
- Med gevind GL 14
- Rundbundet kolbe
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Porøsitet | 0 |
| Standard konusled side | NS 45/40 |