Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Ekstraktorer til specifikke tunge opløsningsmidler
Beskrivelse
- Udsugningshoved med indsatsfilter (fritte, porøsitet: 0), med PTFE-ventilstophane
- Dimroth kondensator med gevind GL 14
- Rundbundet kolbe
- DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Porøsitet | 0 |
| Standard konusled side | NS 45/40 |