Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Ekstraktorer til specifikke tunge opløsningsmidler
Artikelnummer. 10111381
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10111381 100 ml
10191421 500 ml
10577661 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10111381 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05433037
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Udsugningshoved med indsatsfilter (fritte, porøsitet: 0), med PTFE-ventilstophane
  • Dimroth kondensator med gevind GL 14
  • Rundbundet kolbe
  • DURAN™
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Porøsitet 0
Standard konusled side NS 45/40