Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Ekstraktorer til faste stoffer
Artikelnummer. 10488402
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
250 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10488402 100 ml
10060521 250 ml
10356121 70 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10488402 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05431037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2120.00 DKK
    1859.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 260.79 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 18-02-2027
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Udsugningshoved med glasfingerbøl til faste stoffer
  • Lavet af DURAN™ rør
  • Dimroth kondensator (detaljer på side 71)
  • Med gevind GL 14
  • Rundbundet kolbe
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Borosilikatglas 3.3
Standard konusled side NS 45/40