Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Ekstraktorer til faste stoffer
Artikelnummer. 10356121
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
250 ml
Artikelnummer. 10356121
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05431031
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Udsugningshoved med glasfingerbøl til faste stoffer
  • Lavet af DURAN™ rør
  • Dimroth kondensator (detaljer på side 71)
  • Med gevind GL 14
  • Rundbundet kolbe
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 70 ml
Materiale Borosilikatglas 3.3
Standard konusled side NS 45/40