Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udtrækkere Acc. til Twisselmann
Standard konusledsbund:
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Beskrivelse
- Udsugningshoved med vakuumkappe
- Lavet af DURAN™ rør
- Twisselmann kondensator (forbedret) med gevind GL 14
- Rundbundet kolbe
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Materiale | Duran Glas |
| Standard konusledsbund | NS 29/32 |