Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udtrækkere Acc. til Twisselmann
Artikelnummer. 10375971
Skift visning
Standard konusledsbund:
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Standard konusledsbund
10375971 NS 45/40
10223911 NS 29/32
10283951 NS 34/35
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10375971 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05380037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5990.00 DKK
    5254.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 735.37 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 17-02-2027
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Udsugningshoved med vakuumkappe
  • Lavet af DURAN™ rør
  • Twisselmann kondensator (forbedret) med gevind GL 14
  • Rundbundet kolbe
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Materiale Duran Glas
Standard konusledsbund NS 45/40