Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udtrækkere Acc. til Thielepape
Artikelnummer. p-7222479
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Artikelnummer. 10070531
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05370043
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Udsugningshoved med udtræksfingerbøl (porøsitet: 0)
  • Lavet af DURAN™ rør
  • Dimroth kondensator med gevind GL 14
  • Rundbundet kolbe
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Porøsitet 0
Standard konusled side NS 45/40