Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udtrækkere Acc. til Thielepape
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Beskrivelse
- Udsugningshoved med udtræksfingerbøl (porøsitet: 0)
- Lavet af DURAN™ rør
- Dimroth kondensator med gevind GL 14
- Rundbundet kolbe
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Porøsitet | 0 |
| Standard konusled side | NS 45/40 |