Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udtrækkere Acc. til Thielepape
Artikelnummer. 10070531
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10070531 250 ml
10306221 500 ml
10644202 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10070531 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05370043
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Udsugningshoved med udtræksfingerbøl (porøsitet: 0)
  • Lavet af DURAN™ rør
  • Dimroth kondensator med gevind GL 14
  • Rundbundet kolbe
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Porøsitet 0
Standard konusled side NS 45/40