Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udtrækkere Acc. til Soxhlet med Dimroth kondensator
Artikelnummer. p-7222538
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
Artikelnummer. 10382761
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05360025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Metoden muliggør en effektiv adskillelse med relativt små mængder ekstraktionsmidler.
  • Udsugning i kompakt og robust design, med kolbetilslutning NS 29/32
  • Lavet af DURAN™ rør
  • Dimroth kondensator med gevind GL 14
  • Rundbundet kolbe
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Duran Glas
Standard konusled NS 29/32