Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udtrækkere Acc. til Soxhlet med Dimroth kondensator
Artikelnummer. 10738841
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
150 ml
300 ml
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10738841 300 ml
10382761 100 ml
10047850 150 ml
10352811 500 ml
10251511 70 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10738841 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05360052
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Metoden muliggør en effektiv adskillelse med relativt små mængder ekstraktionsmidler.
  • Udsugning i kompakt og robust design, med kolbetilslutning NS 29/32
  • Lavet af DURAN™ rør
  • Dimroth kondensator med gevind GL 14
  • Rundbundet kolbe
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 300 ml
Materiale Duran Glas
Standard konusled NS 60/46