Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udtrækkere Acc. til Soxhlet med Allihn kondensator
Artikelnummer. p-7222478
Kapacitet (metrisk):
30 ml
70 ml
150 ml
200 ml
Artikelnummer. 10204631
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05365046
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Udsugning i kompakt og robust design
  • Med kolbetilslutning
  • Lavet af DURAN™ rør
  • Allihn kondensator med gevind GL 14
  • Rundbundet kolbe
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Materiale Duran Glas
Standard konusled NS 45/40