Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udtrækkere Acc. til Soxhlet med Allihn kondensator
Artikelnummer. 10614012
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 ml
70 ml
150 ml
200 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10614012 30 ml
10204631 200 ml
10234581 70 ml
10519581 150 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10614012 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05365025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1920.00 DKK
    1575.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 344.30 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Udsugning i kompakt og robust design
  • Med kolbetilslutning
  • Lavet af DURAN™ rør
  • Allihn kondensator med gevind GL 14
  • Rundbundet kolbe
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Materiale Duran Glas
Standard konusled NS 29/32