Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udtrækkere Acc. til Soxhlet med Allihn kondensator
Artikelnummer. 10204631
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 ml
70 ml
150 ml
200 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10204631 200 ml
10234581 70 ml
10519581 150 ml
10614012 30 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10204631 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05365046
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Udsugning i kompakt og robust design
  • Med kolbetilslutning
  • Lavet af DURAN™ rør
  • Allihn kondensator med gevind GL 14
  • Rundbundet kolbe
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Materiale Duran Glas
Standard konusled NS 45/40