Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udtrækkere Acc. til Knöfler-Böhm
Artikelnummer. 10151951
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
30 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Standard konusledsbund:
NS 29/32
NS 45/40
NS 60/46
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusledsbund
10151951 30 ml NS 29/32
10204011 150 ml NS 45/40
10214011 250 ml NS 45/40
10766761 500 ml NS 60/46
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10151951 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05375025
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • De komplette apparater består af: Udsugningshoved med kappe lavet af DURAN™ rør, Dimroth kondensator (detaljer på side 71)
  • Med gevind GL 14
  • Lavet af DURAN™ rør
  • Rundbundet kolbe
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Materiale Duran Glas
Standard konusledsbund NS 29/32