Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udsugningshoveder til specifikke lette opløsningsmidler
Artikelnummer. 10624392
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10624392 500 ml
10385971 100 ml
10409752 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10624392 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05432158
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3070.00 DKK
    2517.87 DKK / Pakke med 1
    Spare 552.13 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Til ekstraktion af væsker med specifikke lette opløsningsmidler
  • Med indsatsfilter (porøsitet: 0)
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale Fritte P0
Standard konusled NS 60/46