Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udsugningshoveder til specifikke tunge opløsningsmidler
Artikelnummer. p-7222482
Kapacitet (metrisk):
100 ml
250 ml
500 ml
Artikelnummer. 10654582
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05433137
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Til ekstraktion af væsker med specifikke tunge opløsningsmidler
  • Med indsatsfilter (porøsitet: 0)
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Fritte P0
Standard konusled NS 45/40