Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udsugningshoveder Acc. Til Twisselmann
Artikelnummer. p-7222475
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
150 ml
Artikelnummer. 10335691
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05415131
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Udtrækshoveder
  • Acc. til Twisselmann
  • Med vakuum jakke
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 70 ml
Materiale Borosilikatglas 3.3
Mængde 1 stk.
Standard konusled NS 34/35