Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udsugningshoveder Acc. Til Twisselmann
Artikelnummer. 10602862
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
150 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10602862 100 ml
10335691 70 ml
10421093 150 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10602862 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05415137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1700.00 DKK
    1393.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 306.55 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Udtrækshoveder
  • Acc. til Twisselmann
  • Med vakuum jakke
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Materiale Borosilikatglas 3.3
Mængde 1 stk.
Standard konusled NS 45/40