Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udsugningshoveder Acc. Til Twisselmann
Artikelnummer. 10335691
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
150 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10335691 70 ml
10421093 150 ml
10602862 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10335691 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05415131
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Udtrækshoveder
  • Acc. til Twisselmann
  • Med vakuum jakke
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 70 ml
Materiale Borosilikatglas 3.3
Mængde 1 stk.
Standard konusled NS 34/35