Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udsugningshoveder Acc. til Thielepape
Artikelnummer. 10274241
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
150 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10274241 250 ml
10040241 150 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10274241 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05405149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2385.00 DKK
    1956.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 428.55 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Udsugningshoveder iflg. til Thielepape
  • Med NS 2-vejs stophane
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Materiale Borosilikatglas 3.3
Standard konusled NS 45/40