Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udsugningshoveder Acc. til Thielepape
Artikelnummer. 10040241
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
150 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10040241 150 ml
10274241 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10040241 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05405143
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Udsugningshoveder iflg. til Thielepape
  • Med NS 2-vejs stophane
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 150 ml
Materiale Borosilikatglas 3.3
Standard konusled NS 45/40