Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udsugningshoveder Acc. til Soxhlet
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1 l
Standard konusled:
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
NS 70/50
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udsugningshoveder iflg. til DIN 12602
- Med kegle NS 29/32
- Fås med/uden NS stophane
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 70 ml |
| Materiale | Borosilikatglas 3.3 |
| Standard konusled | NS 34/35 |