Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udsugningshoveder Acc. til Soxhlet
Artikelnummer. 10558421
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1 l
Standard konusled:
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
NS 70/50
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10558421
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05400149
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Udsugningshoveder iflg. til DIN 12602
  • Med kegle NS 29/32
  • Fås med/uden NS stophane
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Materiale Borosilikatglas 3.3
Standard konusled NS 45/40