Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udsugningshoveder Acc. til Soxhlet
Artikelnummer. 10444451
Kapacitet (metrisk):
70 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1 L
Standard konusled:
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
NS 70/50
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10444451
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05395170
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Udsugningshoveder iflg. til DIN 12602
  • Med kegle NS 29/32
  • Fås med/uden NS stophane
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Materiale Borosilikatglas 3.3
Standard konusled NS 70/50