Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udsugningshoveder Acc. til Soxhlet
Beskrivelse
- Ekstraktorhoveder i henhold til DIN 12602
- Fås med/uden NS-stophane
- Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 ml |
| Materiale | Borosilikatglas 3.3 |
| Standard konusled | NS 60/46 |