Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Udsugningshoveder Acc. til Soxhlet
Artikelnummer. 10047910
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
70 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1 l
Standard konusled:
NS 34/35
NS 45/40
NS 60/46
NS 70/50
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Standard konusled unitSize
10047910 200 ml NS 45/40 -
10681702 70 ml NS 34/35 -
10151521 100 ml NS 45/40 -
10558421 250 ml NS 45/40 -
10663511 300 ml NS 60/46 -
10444451 1 l NS 70/50 -
10121571 500 ml NS 60/46 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10047910 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05395146
Forventet forsendelse: 05-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Udsugningshoveder iflg. til DIN 12602
  • Med kegle NS 29/32
  • Fås med/uden NS stophane
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Materiale Borosilikatglas 3.3
Standard konusled NS 45/40